Merck
AOBH94550FC7
AOBChem
(4-Bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Größe auswählen
250 MG
306,17 €
500 MG
412,73 €
1 G
553,57 €
Lieferanten-SKU: 36668-250MG
306,17 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
306,17 €
500 MG
412,73 €
1 G
553,57 €
About This Item
Molekulargewicht:
234.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 36668-250MG
306,17 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO3/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,10-12H
InChIKey
CRNKWHZXFHIIJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36668.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)