Merck
AOBH94550F7B
AOBChem
5-Chloro-2,4-dimethoxybenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-chloro-2,4-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO4/c1-13-7-4-8(14-2)6(10)3-5(7)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
YVMAOAQQUJFELI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-4-dimethoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32335.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)