Merck
AOBH7BADE7AD
AOBChem
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy)ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H8F6O2/c11-9(12,13)6-3-7(10(14,15)16)5-8(4-6)18-2-1-17/h3-5,17H,1-2H2
InChIKey
NUNUAFJJYCNGFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-5-bis-trifluoromethyl-phenoxy-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38289.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)