Merck
AOBH7BADE68E
AOBChem
Tert-butyl 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H12BrF3O2/c1-11(2,3)18-10(17)8-6-7(12(14,15)16)4-5-9(8)13/h4-6H,1-3H3
InChIKey
GGTOWUPNXRNNLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-2-bromo-5-trifluoromethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37586.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)