Merck
AOBH7BADE189
AOBChem
Methyl 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-5-9(11(12)14-4)6-8(2)10(7)13-3/h5-6H,1-4H3
InChIKey
KQIYLYQKYBDORJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methoxy-3-5-dimethylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37175.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)