Merck
AOBH7BADDCA3
AOBChem
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(methoxymethyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-12-4-6-7(10)2-5(9)3-8(6)11/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
HWAJZCLALMONPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-1-3-difluoro-2-methoxymethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36241.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)