Merck
AOBH7BADDB5C
AOBChem
(5-(Benzyloxy)-2-bromophenyl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-(benzyloxy)-2-bromophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13BrO2/c15-14-7-6-13(8-12(14)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,16H,9-10H2
InChIKey
DKAQADNPOACIKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-benzyloxy-2-bromophenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33707.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)