Merck
AOBH7BADDAB3
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylphenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChIKey
CRFKFEAHGVZUFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25009.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)