Merck
AOBH7BADD9EF
AOBChem
5-(6-ethoxy-2,3-difluorophenyl)oxazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(6-ethoxy-2,3-difluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H9F2NO2/c1-2-15-8-4-3-7(12)11(13)10(8)9-5-14-6-16-9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
WFPLPFHEUQALCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-6-ethoxy-2-3-difluorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36007.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)