Merck
AOBH30376722
AOBChem
5-Carboxy-2,4-difluorophenylboronic acid
About This Item
Molekulargewicht:
201.92
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-borono-2,4-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChIKey
JJQDMOMUNAXCBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-2-4-difluorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34797.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)