Merck
AOBH3037667D
AOBChem
3-Bromo-5-chlorobiphenyl
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.55
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChIKey
SJLJTKRBBCLGPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chlorobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27446.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)