Wichtige Dokumente
AOBH11E4FE9E
AOBChem
3-Bromo-5-(4-methylphenyl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-(4-methylphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H10BrN/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-12(13)8-14-7-11/h2-8H,1H3
InChIKey
LIJHUAGNCKQXQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-4-methylphenyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34801.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)