Merck
AOBH11E4FE80
AOBChem
4-Bromo-2-iodothiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.92
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-2-iodothiazole
Inchi Code
1S/C3HBrINS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChIKey
WQMDQASLYMLPGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-iodothiazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34739.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)