Wichtige Dokumente
AOBH11E4FDF3
AOBChem
2-Chloro-4-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BClO4/c1-13-5-14-6-2-3-7(9(11)12)8(10)4-6/h2-4,11-12H,5H2,1H3
InChIKey
PEGAMAHZAZSGFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-methoxymethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15711.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)