Merck
AOBH11E4FCDC
AOBChem
3-Chloro-4-phenoxybenzoic acid methyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-phenoxybenzoate
Inchi Code
1S/C14H11ClO3/c1-17-14(16)10-7-8-13(12(15)9-10)18-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChIKey
JLDDSKWVJBGBRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-4-phenoxybenzoic-acid-methyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34710.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)