Merck
AOB998741738
AOBChem
3-(Benzyloxy)-5-bromobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(benzyloxy)-5-bromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-6-11(14(16)17)7-13(8-12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
GFROXMGZVLABNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-5-bromobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33599.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)