Merck
AOB945512085
AOBChem
2-Chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.45
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H
InChIKey
SYGINKAMEXQQEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-iodo-3-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33221.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)