Merck
AOB640097779
AOBChem
Ethyl 6-bromo-5-methoxypyridine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-3-14-9(12)6-4-7(13-2)8(10)11-5-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
CMHHRILROUHRES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-bromo-5-methoxypyridine-3-carboxylate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32019.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)