Merck
AOB640097386
AOBChem
2,6-Dimethoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,6-dimethoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO4/c1-5-4-6(9(11)12)8(14-3)10-7(5)13-2/h4,11-12H,1-3H3
InChIKey
UWFFAOLMNDPOIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-5-methylpyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30752.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)