Merck
AOB640097280
AOBChem
4-Cyano-3-ethylbenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-cyano-3-ethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-7-5-8(10(12)13)3-4-9(7)6-11/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
UYBTXTORMJOMJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-cyano-3-ethylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30475.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)