Merck
AOB640096973
AOBChem
2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.85
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,6-dichloro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2,11-13H,3H2
InChIKey
NZDFOFXGUWPQFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-hydroxymethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29314.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)