Wichtige Dokumente
AOB640096904
AOBChem
Potassium 2-bromo-3-fluorophenyltrifluoroborate
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
280.9
MDL-Nummer:
Iupac Name
potassium (2-bromo-3-fluorophenyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C6H3BBrF4.K/c8-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)9;/h1-3H;/q-1;+1
InChIKey
UUTKLYPWRDTYPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-bromo-3-fluorophenyltrifluoroborate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29090.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)