Merck
AOB640096271
AOBChem
4-(Benzoyloxy)cyclohexanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-oxocyclohexyl benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11-6-8-12(9-7-11)16-13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
InChIKey
VFICJPDIBDJAGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-benzoyloxy-cyclohexanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26753.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)