Merck
AOB640096219
AOBChem
N,N-dimethyl 4-bromo-2-chlorobenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO/c1-3-14(4-2)11(15)9-6-5-8(12)7-10(9)13/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
IFMVHORCFRIXQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-n-dimethyl-4-bromo-2-chlorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26570.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)