Merck
AOB640095859
AOBChem
2,6-Difluoro-3-(methylthio)benzyl alcohol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,6-difluoro-3-(methylthio)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2OS/c1-12-7-3-2-6(9)5(4-11)8(7)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChIKey
JJQZXCPQIATUBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-3-methylthio-benzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25803.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)