Merck
AOB640095475
AOBChem
6-Isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
(6-isopropoxy-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H14BNO3/c1-6(2)14-9-5-4-8(10(12)13)7(3)11-9/h4-6,12-13H,1-3H3
InChIKey
ZWVRPRGIYXIPRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24747.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)