Merck
AOB640095302
AOBChem
5-Bromo-4-chloro-2-iodotoluene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-iodo-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3
InChIKey
SEFKIVWHFWHXLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-chloro-2-iodotoluene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24404.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)