Merck
AOB640095153
AOBChem
4-Fluoro-3-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-fluoro-3-(4-pyridinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8FNO/c13-12-2-1-9(8-15)7-11(12)10-3-5-14-6-4-10/h1-8H
InChIKey
CPYLRTYGSUHTNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-pyridin-4-yl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23930.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)