Merck
AOB640094989
AOBChem
4-Iodo-2-(1-piperidinyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-iodo-2-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13IN2/c11-9-4-5-12-10(8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChIKey
UBFRXHNATRZWSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-iodo-2-1-piperidinyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23434.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)