Merck
AOB640093649
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinecarbonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.44
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoronicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO/c7-3-1-4(5(8)11)6(9)10-2-3/h1-2H
InChIKey
PGGDVNPCOYRXRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarbonyl-chloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18441.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)