Wichtige Dokumente
AOB640092715
AOBChem
4-Chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChIKey
KOKDRWBXALDALY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-methoxy-1-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15358.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)