Merck
AMBH98C8DEA9
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-(difluoromethyl)pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(difluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2F2N2/c6-3-1-2(4(8)9)10-5(7)11-3/h1,4H
InChIKey
YYCRJWLMXYFLKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1706464-39-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)