Merck
AMBH9884CE11
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
ZNHMLMCKIJDZKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072952-42-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)