Merck
AMBH9884BAF1
Ambeed, Inc.
1,3-Dioxoisoindolin-2-yl cyclohexanecarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(cyclohexylcarbonyl)oxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C15H15NO4/c17-13-11-8-4-5-9-12(11)14(18)16(13)20-15(19)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
InChIKey
VXTXIRMTGIZWEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126812-30-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)