Merck
AMBH97F06142
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c1-2-18-12(15)10-11(19-7-13-10)8-3-5-9(6-4-8)14(16)17/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
WFXGNVYQHVQFKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72030-87-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72030-87-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)