Merck
AMBH97F05B30
Ambeed, Inc.
Indoline-5,6-diol hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
5,6-indolinediol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
InChIKey
TXMQOPNBBITFNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138937-28-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)