Wichtige Dokumente
AMBH97BA0207
Ambeed, Inc.
2-Bromonicotinamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
InChIKey
IHOOHSQJKUMHIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87674-18-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)