Merck
AMBH97B9F1C2
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,5-dimethyloxazole-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyloxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-4-11-8(10)7-9-5(2)6(3)12-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
WUJJALUYISMRGX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33123-73-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33123-73-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)