Merck
AMBH6FD84598
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(10)6-11/h2-5,8,11H,6,10H2,1H3
InChIKey
XOHKELIJPISIBB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)