Direkt zum Inhalt
Merck

AMBH6FD7F763

Ambeed, Inc.

2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:

Iupac Name

2-(4-nitrophenyl)-1,3-dioxolane

Inchi Code

1S/C9H9NO4/c11-10(12)8-3-1-7(2-4-8)9-13-5-6-14-9/h1-4,9H,5-6H2

InChIKey

RIXYVXYKLYQCSM-UHFFFAOYSA-N

Lagertemp.

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/2403-53-4.html

Piktogramme

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://www.ambeed.com/products/2403-53-4.html


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.