Merck
AMBH3155F977
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-(bromomethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-4-(bromomethyl)pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5Br2N.BrH/c7-4-5-1-2-9-6(8)3-5;/h1-3H,4H2;1H
InChIKey
YLFPZFMKJFKIKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32938-44-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)