Merck
AMBH303C6383
Ambeed, Inc.
N-Methyladamantan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
N-methyl-1-adamantanamine
Inchi Code
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3
InChIKey
NZOLSRPWNVZXTK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3717-38-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3717-38-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)