Merck
AMBH2D700903
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(thiazol-2-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
InChIKey
AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3292-77-1.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3292-77-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)