Merck
AMBH2D6FBF71
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-7-3-5-1-2-9-6(5)4-10-7/h1-4,9H
InChIKey
GOWCYYDVGZXHSM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190319-70-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1190319-70-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)