Wichtige Dokumente
AMBH2D6F6849
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-fluoronicotinaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6-fluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO/c7-5-1-6(8)9-2-4(5)3-10/h1-3H
InChIKey
XMZOOEPMKPIEIQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256824-38-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)