Merck
AMBH2D6EEE86
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-8(13)7-6-12-5-3-4-10-9(12)11-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
SORASSFGEFQWIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64951-06-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64951-06-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)