Merck
Z302376
Quickfit® Kegel-/Schraubgewindeadapter
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter), joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
ST55/13
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 55/13
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Fitting
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter)
Allgemeine Beschreibung
Die QUICKFIT-Schraubverbindungen dieser Schliffkernaufsätze verbinden eine Vielzahl von Thermometern, Entlüftungsrohren, Elektroden usw. mit QUICKFIT-Glasgeräten. Die Verschraubungen lassen sich durch Lockern der Schraubkappe auf die gewünschte Eintauchtiefe einstellen, bieten exzellente Ergebnisse unter Vakuum und können bis zu 300 °C eingesetzt werden. Gewindeeinheit nicht direkter Hitze aussetzen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited