Z288284
KNF Laboport® Minipumpe
Pump only, AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KNF
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
Gewicht
4.2 lb
Allgemeine Beschreibung
- Tragbar
- Öl-frei
- Leiser Betrieb
- Wartungsfreier, Ryton® Pumpenkopf
- Geformte PTFE-Membran
- Kalrez® Multi-Port-Ventile
- Einstufig
- CE-Zeichen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)