Merck
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
Synonym(e):
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.21
FEMA-Nummer:
3792
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
12.192
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C)S
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy