Merck
W376507
Sigma-Aldrich
(−)-Myrtenylacetat
≥95%
Synonym(e):
(−)-Myrtenyl-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
FEMA-Nummer:
3765
Beilstein:
4309977
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10887
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.302
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]20/D −47°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; floral
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
InChIKey
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves